Sie suchten nach: Fasstrichter
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (119-0389)
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Made of PP, translucent.
Lieferant: VITLAB
Beschreibung: PP oder HDPE, transparent.
Lieferant: HIRSCHMANN
Beschreibung: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Artikel-Nr: (221-1153)
Lieferant: SEMADENI
Beschreibung: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: asecos
Beschreibung: Drum funnel, PE, with sieve, with Ø×H 690×190 mm, and filling capacity 22 l
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom