Multielement-Kalibrierstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456462HEA 0 EUR
456462H
Multielement-Kalibrierstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Gelöst in verdünnter Salpetersäure 2 %.
3 Elemente: 250 mg/l Li; 1000 mg/l Na; 10000 mg/L K
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022