Hexacarbonylmolybdän ≥98%
Gefahr
Synonyme: Molybdänhexacarbonyl
13057.14EA 199 EUR
13057.14 13057.22 13057.88
Hexacarbonylmolybdän ≥98%
Hexacarbonylmolybdenum
Formel: C₆MoO₆
Molekulargewicht: 264 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 150 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,96
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003466
CAS-Nummer: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
UN-Nummer: 3466
ADR: 6.1,II