Hexacarbonylmolybdän zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Synonyme: Molybdänhexacarbonyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00396.0010EA 123 EUR
8.00396.0010 8.00396.9999 8.00396.0025
Hexacarbonylmolybdän zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexacarbonylmolybdenum
Formel: C₆MoO₆
Molekulargewicht: 264 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003466
CAS-Nummer: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 147 - 152 °C (decomposition)
Molar Mass 264 g/mol
Boiling Point 156.4 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Density 1.96 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Molybdenum carbonyl
Hill Formula C6MoO6
Chemical Formula Mo(CO)6