G418 Disulfat
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418 Sulfat
, G418 Sulfat
, G-418 Disulfat
, Geneticin®
MOLEM12859752EA
0
EUR
MOLEM12859752
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Molekulargewicht: 692,72 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |