Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) (Konzentrat) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
31966.267EA
93
EUR
31966.267
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) (Konzentrat) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Kalium-Natriumtartrat, gelöst
5 ml Lösung A + 5 ml Lösung B entspricht ca. 0,050 g wasserfreier Glucose
UN-Nummer:
1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |