Rifampicin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy- 2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl- 1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca- [1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan- 1,11(2H)-dion-21-acetat
, Rifampin
MOLE32609202-5GEA
239
EUR
MOLE32609202-5G
Rifampicin
Rifampicin
Formel:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Molekulargewicht: 822,95 g/mol Schmelzpunkt: 183…188 °C |
MDL Number:
MFCD00151389 CAS-Nummer: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |