Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Wasser (aus (NH4)6Mo7O24) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70227.0500EA
56.3
EUR
1.70227.0500
1.70227.0100
Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Wasser (aus (NH4)6Mo7O24) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards