Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in verd. Salpetersäure (aus (NH4)VO3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70366.0100EA
182
EUR
1.70366.0100
Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in verd. Salpetersäure (aus (NH4)VO3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards