Vanadium-Standardlösung, 10.000 mg/l V in verd. Salpetersäure (aus V₂O₅) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456334AEA
567
EUR
456334A
456332V
Vanadium-Standardlösung, 10.000 mg/l V in verd. Salpetersäure (aus V₂O₅) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards