Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
705-0138EA
46.9
EUR
705-0138
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa) Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8,II |