2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE43063746-25GEA 134 EUR
MOLE43063746-25G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
Formel: C₈H₈O₄·1H₂O
Molekulargewicht: 186,16 g/mol
Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00149091
CAS-Nummer: 207-556-5
EINECS: 207-556-5