D(-)-Serin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (R)-(-)-SerinH-D-Ser-OH(R)-(-)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure
MOLEM82519233EA 0 EUR
MOLEM82519233
D(-)-Serin
D(-)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molekulargewicht: 105,09 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C
MDL Number: MFCD00004269
CAS-Nummer: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604