L(+)-Lysin Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
K Monohydrat
, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrat
, H-Lys-OH.H2O
, (S)-(+)-Lysin Monohydrat
, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrat
, Lys Monohydrat
MOLEM66061013EA
0
EUR
MOLEM66061013
L(+)-Lysin Monohydrat
L(+)-Lysin Monohydrat
Formel:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O Molekulargewicht: 164,2 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151035 CAS-Nummer: 39665-12-8 EINECS: 200-294-2 |