Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: (Diethyldithiocarbamato-S,S')silberDiethyldithiocarbamidsäure SilbersalzN,N-Diethyldithiocarbamidsäure SilbersalzDETC
D3132-5GEA 58.8 EUR
D3132-5G D3132-25G
Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Molekulargewicht: 256,14 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178,5 °C
MDL Number: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III