Itaconsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: MethylenbernsteinsäureMethylen-1,4-butandisäure
MOLE10565984-1KGEA 71.7 EUR
MOLE10565984-1KG
Itaconsäure
Itaconsäure
Formel: C₅H₆O₄
Molekulargewicht: 130,1 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Dichte: 1,573 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004260
CAS-Nummer: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264