α-Linolensäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
ALA
, 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure
, Linolensäure
, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure
CAYM90210-50EA
35
EUR
CAYM90210-50
CAYM90210-250
CAYM90210-100
α-Linolensäure
α-Linolensäure
Formel:
C₁₈H₃₀O₂ Molekulargewicht: 278,44 g/mol Siedepunkt: 443 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –9,5 °C Dichte: 0,9141 g/cm³ (18 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065720 CAS-Nummer: 463-40-1 EINECS: 207-334-8 Merck Index: 12,05530 |