Ethyl-trans-cinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL112372-100GEA 24.2 EUR
SIAL112372-100G
Ethyl-trans-cinnamat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-trans-cinnamat
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00009189
CAS-Nummer: 103-36-6
EINECS: 203-104-6