γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Synonyme:
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
PROOMM0334.02EA
0
EUR
PROOMM0334.02
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molekulargewicht: 209,27 g/mol Schmelzpunkt: > 250 °C Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 12,06346 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...