Penicillin G Kaliumsalz

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure KaliumsalzBenzylpenicillin Kaliumsalz[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure KaliumsalzKalium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat

MOLE23531529-25GEA 68 EUR
MOLE23531529-25G
Penicillin G Kaliumsalz
Penicillin G Kaliumsalz
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Molekulargewicht: 372,49 g/mol
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR