Neutralrot-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Basisrot 5
, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid
, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
N6264-50MLEA
139
EUR
N6264-50ML
Neutralrot-Lösung, Sigma-Aldrich®
Neutralrot
Used as a red nuclear counterstain in various cytochemical procedures.
Formel:
C₁₅H₁₇ClN₄ Molekulargewicht: 288,78 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012651 CAS-Nummer: 553-24-2 |