Dimethyl-5-nitroisophthalat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester5-Nitroisophthalsäuredimethylester
MOLEM54542162EA 88.3 EUR
MOLEM54542162
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Formel: C₁₀H₉NO₆
Molekulargewicht: 239,18 g/mol
MDL Number: MFCD00008429
CAS-Nummer: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3