2-Nitro-p-anisidin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methoxy-2-nitroanilin
, 4-Amino-3-nitroanisol
MAYBBTB07533.10EA
0
EUR
MAYBBTB07533.10
MAYBBTB07533.1
MAYBBTB07533.50
2-Nitro-p-anisidin
2-Nitro-p-anisidin
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molekulargewicht: 168,15 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124…126 °C Flammpunkt: >200 °C |
MDL Number:
MFCD00007152 CAS-Nummer: 96-96-8 EINECS: 202-547-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |