ω-Brom-2-nitroacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Brommethyl-o-nitrophenylketon
, α-Brom-2-nitroacetophenon
, 2-Brom-2'-nitroacetophenon
, 2-Nitrophenacylbromid
MOLEM19653494EA
0
EUR
MOLEM19653494
ω-Brom-2-nitroacetophenon
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Molekulargewicht: 244,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010294 CAS-Nummer: 6851-99-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |