ω-Brom-3-nitroacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Brom-3'-nitroacetophenon3-Nitrophenacylbromidα-Brom-3-nitroacetophenonBrommethyl-m-nitrophenylketon
MOLE15592918-25GEA 0 EUR
MOLE15592918-25G
ω-Brom-3-nitroacetophenon
ω-Brom-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molekulargewicht: 244,04 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
MDL Number: MFCD00024512
CAS-Nummer: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0