2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: Chlormethyl-p-fluorphenylketon4-Fluorphenacylchloridα-Chlor-4-fluoracetophenon2-Chlor-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on2-Chlor-4'-fluoracetophenon
MOLE11784732-25GEA 131 EUR
MOLE11784732-25G
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molekulargewicht: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45 °C
MDL Number: MFCD00011652
CAS-Nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II