1-(3-Chlorphenyl)piperazin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC13429.10EA 0 EUR
MAYBAC13429.10 MAYBAC13429.1 MAYBAC13429.50
1-(3-Chlorphenyl)piperazin
1-(3-Chlorphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Molekulargewicht: 196,68 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 1,1897 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00040732
CAS-Nummer: 6640-24-0
EINECS: 229-654-7