1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: DIPHOSBis(1,2-diphenylphosphino)ethanEthylenbis(diphenylphosphin)Ethan-1,3-diylbis(diphenylphosphin)
MOLEM18770139EA 0 EUR
MOLEM18770139
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₂₄P₂
Molekulargewicht: 398,42 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003047
CAS-Nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2