1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Bis(1,2-diphenylphosphino)propanPropylenbis(diphenylphosphin)Propan-1,3-diylbis(diphenylphosphin)
MOLE28001437-5GEA 68 EUR
MOLE28001437-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Molekulargewicht: 412,45 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2