1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan
Lieferant: Molekula
Synonyme: Bis(1,2-diphenylphosphino)pentanPentan-1,3-diylbis(diphenylphosphin)Pentylenbis(diphenylphosphin)
MOLE36583793-1GEA 88.3 EUR
MOLE36583793-1G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan
Formel: C₂₉H₃₀P₂
Molekulargewicht: 440,5 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
MDL Number: MFCD00003052
CAS-Nummer: 27721-02-4