Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE87660455-25GEA
68
EUR
MOLE87660455-25G
Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel:
C₁₅H₃₄ClN Molekulargewicht: 263,89 g/mol Schmelzpunkt: 248…249,5 °C |
MDL Number:
MFCD00041974 CAS-Nummer: 112-00-5 EINECS: 203-927-0 |