Tetrapropylammoniumiodid
Lieferant: Molekula
MOLE65234485-100GEA 0 EUR
MOLE65234485-100G
Tetrapropylammoniumiodid
Tetrapropylammonium iodide
Formel: C₁₂H₂₈IN
Molekulargewicht: 313,27 g/mol
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 1,317 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011842
CAS-Nummer: 631-40-3
EINECS: 211-157-1