Phenyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Hydroxy-β-naphthoesäurephenylester1-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäurephenylester1-Hydroxy-β-naphthalincarbonsäurephenylester1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäurephenylester1-Hydroxy-2-naphthoesäurephenylester
MOLEM44485556EA 114 EUR
MOLEM44485556
Phenyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Phenyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Formel: C₁₇H₁₂O₃
Molekulargewicht: 264,28 g/mol
Siedepunkt: 414 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL Number: MFCD00014310
CAS-Nummer: 132-54-7
EINECS: 205-065-0