4-Nitropyridin-N-oxid
Lieferant: Molekula
MOLE14398574-100GEA 0 EUR
MOLE14398574-100G
4-Nitropyridin-N-oxid
4-Nitropyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molekulargewicht: 140,1 g/mol
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 161 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006206
CAS-Nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III