1-Cetylpyridiniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Hexadecylpyridiniumbromid
MOLEM42597278EA 57.6 EUR
MOLEM42597278
1-Cetylpyridiniumbromid
1-Cetylpyridiniumbromid
Formel: C₂₁H₃₈BrN
Molekulargewicht: 384,44 g/mol
Schmelzpunkt: 63…66 °C
MDL Number: MFCD00011988
CAS-Nummer: 140-72-7
EINECS: 205-428-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II