Leichte Polstermatte, Serie Safety-Walk™ 3270E
Lieferant: 3M
Safety-Walk™
MMMA3270NE6EA 2080 EUR
MMMA3270NE6
Leichte Polstermatte, Serie Safety-Walk™ 3270E
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Die Safety Walk™ Dämpfungsmatte 3270E für leichte Beanspruchung besteht aus durchgehend gewickelten Vinylfilamenten, die Komfort und Halt an der Unterseite des Schuhs bieten und zu einer Verringerung der Bein- und Rückenermüdung beitragen.
  • Die gewickelte Kissenmatte komprimiert sich gleichmäßig über die Unterseite des Schuhs und reduziert so die Ermüdung von Beinen und Rücken
  • Die strukturierte Oberseite verbessert die Traktion für einen sichereren Stand
  • Wird mit Rand geliefert, um den Verkehr mit Rädern zu ermöglichen
  • Spezielle Vinylspulen, die den meisten Industrie- und Reinigungschemikalien standhalten
Die strukturierte Oberseite verbessert die Traktion und lässt Schmutz und Flüssigkeit auf der Matte zurück, um sie leicht zu reinigen. Die Matte verfügt an allen Seiten über integrierte Rampenkanten, um den Verkehr auf Rädern und die Sicherheit von Fußgängern zu ermöglichen. Es eignet sich für trockene Arbeitsbereiche wie Montagelinien, Verpackungsbereiche und Sicherheitsposten.