Gesichtsschutz, Serie WP98
Lieferant: 3M
MMMAWP98EA 16.3 EUR
MMMAWP98
Gesichtsschutz, Serie WP98
Gesichtsschutz
Der Gesichtsschutz der WP98-Serie ist ein hochschlagfester, durchsichtiger Acetat-Gesichtsschutz, der für 3M-Schutzhelme geeignet ist. Es kann mit dem H8 Headgear Easy Faceshield Replacement System verwendet werden.
  • Bietet Schutz vor Stößen, Flüssigkeiten und Chemikalienspritzern
  • Klarer Acetat-Gesichtsschutz
  • Hohe Schlagfestigkeit
  • Kann mit dem H8 Headgear Easy Faceshield Replacement System verwendet werden
  • Der Schild wird für zusätzlichen Halt in den Aufsatz gesteckt
Der klare Acetat-Gesichtsschutz der WP98-Serie schützt vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Aufprallenergie (0,86-g-Ball bei 45 m/s), Kennzeichnung F. WP98 ist für die Verwendung mit SecureFit-Helmen mit Halter U5B und für die Verwendung mit G3000 und G3000 zertifiziert G3501 mit Halter U3-E. Es ist auch für die Verwendung mit H8-Kopfbedeckungen zertifiziert.