Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Magnetrührer, Professional Serie
Lieferant: VWR Collection
Professional
444-0615EA 1310 EUR InStock
VWRU97042-710 444-0615 VWRU97042-750 444-0611 444-0616 444-0614 VWRU97042-706 444-0613 444-0612
Magnetrührer, Professional Serie
Rührer Magnetrührer
VWR® Professional Magnetrührer wurden für Anwendungen konzipiert, die höchste Genauigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit erfordern. Die Rührfunktion behält mithilfe eines Dauerbetriebmotors und eines starken Magneten die eingestellte Geschwindigkeit auch bei wechselnder Belastung oder Viskosität bei. Über die Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren, separaten LED-Displays für Drehzahl und Zeit hat der Benutzer jederzeit alle Einstellungen im Blick.
  • Mikroprozessorsteuerung
  • Separate digitale Anzeigen für Drehzahl und Zeit
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Stellplatte aus Keramik
Auf der Gehäuserückseite befindet sich ein integrierter Stativstabhalter mit Feststellknopf. Das niedrige Design spart Platz und ermöglicht die Einpassung in Dunstabzüge. Das speziell konzipierte Gehäuse leitet überlaufende Flüssigkeiten von den internen Komponenten ab. Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein Alarm, wenn Null erreicht ist. Rührsteuerung durch Mikroprozessor und fortschrittliche Elektronik – präzise Drehzahlreglung und gleichmäßiges Rühren bei allen Drehzahlen. Mithilfe der Rampenfunktion wird die Rührgeschwindigkeit allmählich erhöht, was die Sicherheit steigert und die Kopplung verbessert. Auf diese Weise werden Spritzer vermieden, die Steuerung des Rührstabs verbessert und eine perfekte Kontrolle im unteren Drehzahlbereich ermöglicht. Keramikoberflächen sind chemisch beständig, und ihre weiß reflektierende Heizplatte ist leicht zu reinigen.
Lieferumfang: Jeder Magnetrührer wird komplett mit PTFE-beschichtetem Magnetrührstab geliefert.
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge