VWR® Professional, Heizplatten
Lieferant: VWR
VWR®
444-0628EA 1140 EUR
444-0628 444-0617 444-0627 444-0619 444-0618 444-0624 444-0623 444-0626 VWRU97042-692 444-0625 444-0620 444-0622 444-0621 VWRU97042-732
VWR® Professional, Heizplatten
Heizgeräte Heizplatten
VWR® Professional Heizplatten wurden für Anwendungen konzipiert, die höchste Genauigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit erfordern. Die verbesserte Mikroprozessorsteuerung bietet die Möglichkeit, die Probentemperatur über ein externes Widerstandsthermometer (RTD) genauer zu überwachen. Über die Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren, separaten LED-Displays für Temperatur und Zeit hat der Benutzer alle Einstellungen jederzeit im Blick. Auf der Gehäuserückseite befindet sich seitlich ein integrierter Stativstabhalter mit Verriegelung zur Befestigung des im Lieferumfang enthaltenen Fühlersets. Das niedrige Design spart Raum und ermöglicht die Verwendung unter Abzügen. Das spritzwassergeschützte Gehäuse hält Flüssigkeiten von den internen Komponenten fern. Eine Heizungswarnleuchte zeigt den Betrieb des Gerätes an und erlischt erst dann, wenn die Heizplatte abgekühlt ist. Der Übertemperaturschutz der Heizplatte sorgt dafür, dass die vom Benutzer voreingestellte Temperaturgrenze nicht überschritten wird, und ermöglicht die Kontrolle empfindlicher Flammpunkte. Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein akustischer Alarm, wenn die Zeit abgelaufen ist (Null erreicht) oder das Gerät die voreingestellte Temperatur erreicht. Hat der Fühler keinen Kontakt mehr zur Probe, wird die Heizplatte automatisch abgeschaltet. Die verbesserte Elektronik reguliert die Heizfunktion und erwärmt Proben schnell und effizient auf die gewünschte Temperatur. Keramik-Heizplatten haben eine chemisch beständige, weiß reflektierende Oberfläche, die einfach zu reinigen ist. Die widerstandsfähigen Aluminiumoberflächen können nicht reißen oder splittern und bieten eine glattere Heizfläche.
  • Hervorragende Temperaturgenauigkeit
  • Separate digitale Displays für Temperatur und Zeit mit Anzeigen, die zwischen Ist- und Sollwert umschalten; es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet war
  • Außen kühles, chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Inklusive externem RTD-Temperaturfühlerset
  • Verschiedene Modelle mit Keramik- oder Aluminiumheizplatten
Lieferumfang: Jedes Gerät wird mit einem 203 mm langen PT1000-Temperaturfühler aus Edelstahl, einer 457 mm langen Edelstahl-Stativstange, einer Verlängerungsklemme für Thermometer/Temperaturfühler sowie einer Hakenmuffe geliefert.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur