Sie suchten nach: Magnete
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (BOHLG876-14)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Made of PTFE, the magnet can be adjusted in height by means of the integrated screw. The strong magnet provides good power transmission. Suitable for ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (442-0298)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Hufeisenform. Grifffläche kunststoffbeschichtet.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (818-3575)
Lieferant: DURABLE
Beschreibung: Selbstklebende und schneidbare Magnetstreifen.
UOM: 1 * 5 m
Artikel-Nr: (818-3576)
Lieferant: DURABLE
Beschreibung: Rundmagnete mit Kunststoffummantelung. 6 magnete auf einer Blisterkarte.
UOM: 1 * 6 ST
Artikel-Nr: (620-1519)
Lieferant: AMARELL, ARNO
Beschreibung: Magnet für Maximum/Minimum Thermometer zum Schleudern.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: OZ BIOSCIENCES
Beschreibung: These magnetic sets have been developped for efficient in vivo transfection or transduction with in vivo Magnetofection technology.
Lieferant: OZ BIOSCIENCES
Beschreibung: Optimised magnetic plates with tailored properties especially designed for Magnetofection™.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom