Sie suchten nach: Notizbücher
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einband aus Kunstleder, auch für raue Laborbedingungen geeignet. Säurefreies, archivsicheres Papier (90 g/m²). Jedes Buch enthält eine Anleitung zur B...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Beschichteter „FLEX“-Einband, für Beständigkeit in Laborumgebungen. Säurefreies, archivierungssicheres Papier (90 gsm).
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Beschichteter Kunstleder-Einband. Strapazierfähig, auch für raue Laborbedingungen geeignet. Säurefreies, archivsicheres Papier (90 g/qm). Zur Erfassun...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kleines Laborbuch, VWR®, A6, Applikation: Labor, Kariert, Blau
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Notizbuch aus VWR PUREImage latexfreiem Papier mit durchsichtigem Deckel. Hergestellt für den Gebrauch in Reinräumen und anderen kritischen Umgebungen...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These cleanroom spiral notebooks are made of synthetic latex paper.
Aktion
Artikel-Nr: (818-0247)
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: Laborbuch, TexWrite® 22, 216×279 mm, Seitenzahl: 96, Applikation: Reinraum, Liniert, Blau
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: TexWrite® Reinraum-Schreibblock mit Spiralbindung. Eine wirtschaftliche Lösung zur Dokumentation in Reinräumen und kritischen Umgebungen.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Laborbuch, Nalgene®, A4, Seitenzahl: 96, Applikation: Labor, Kariert, Grün
Lieferant: BERKSHIRE
Beschreibung: Die BCR® MyNotes-Notizbücher eignen sich ideal zur Dokumentation. Sie sind eine praktische Lösung, um im Reinraum (Klasse 1 - 10.000) Notizen zu mache...
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: For admissibility as court evidence, data on laboratory work, experiment details, and design and development. Use these notebooks to keep your indispe...
Artikel-Nr: (NALG6501-1000)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (818-1752)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Laboratory notebooks with uncoated Poly Paper pages and PE cover.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom