Sie suchten nach: Papier
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinraumpapier ist für die Verwendung in Reinraumumgebungen konzipiert, um Kontaminationen durch Chemikalien und Partikel zu vermeiden.
Nachhaltige Verpackung
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Besteht aus beschichtetem Papier, ohne Magnesiumsilikat. Das b'paper, 80 g oder 92 g, wird in einem Reinraum der Klasse 100 (ISO 5...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Notizbuchpapier.
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Die CONTEXT™-Dokumentationsunterlagen für Reinräume wurden entwickelt, um Reinräume mit Papier und Notizbüchern auszustatten, die das Risiko einer Kon...
Aktion
Artikel-Nr: (SCOI285414989)
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 ST
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: Dieses Zellulosepapier mit mittlerem Gewicht ist mit synthetischem Latex getränkt, wodurch die bei Standardpapieren übliche Freisetzung von Partikeln ...
Aktion
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: Das Reinraumverbundpapier TexBond® weist ausgezeichnete Eigenschaften zur Kontaminationskontrolle auf, die in kritischen Umgebungen erforderlich sind....
Artikel-Nr: (NALG6304-9811)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Polyolefinkunststoff-Papierbögen, 216×279 mm, Nalgene®, Labor
UOM: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (818-0132)
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: Papier, A4, TexWrite®, TX5811, Blau, Reinraum
UOM: 1 * 2.500 ST
Artikel-Nr: (TEXWTX5800)
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 ST
Artikel-Nr: (PERCN5376819)
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (ORIO55PR45)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
UOM: 1 * 5 ST
Lieferant: Nitritex
Beschreibung: Glatte Papieroberfläche, verpackt in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10), einzeln mit Chargennummer versehen.
Artikel-Nr: (HPLC11650542)
Lieferant: COLLECTION PREFIX HPLC
Beschreibung: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Drucker
UOM: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (ICNA07MC1030)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Drucker
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom