Bad-/Umwälzthermostate mit Kurztext-Menünavigation, ideal für eine benutzerfreundliche Bedienung.
- Variopumpe mit sechs einstellbaren Stufen
- Förderstromaufteilung zur Steuerung der Förderleistung zwischen interner und externer Umwälzung
- Simultane Anzeige der eingestellten und der aktuellen Temperatur
- Übertemperatur-Einstellung über das Menü
- USB-Schnittstelle serienmäßig
Silver-Steuereinheit:
Die Heizthermostate mit Silver-Steuerkopf sind für einen Temperaturbereich von bis zu 200 °C geeignet. Alle Wärmethermostate sind standardmäßig mit einer Kühlschlange ausgestattet.
Heizleistung 2,0 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 200 °C
LCD-Anzeige, Auflösung von 0,01 °C
Controller mit einem Programm und 20 Segmenten
Gold-Steuereinheit:
Die Wärmethermostate mit Gold-Steuerkopf können in einem Temperaturbereich von bis zu 200 °C verwendet werden. Alle Wärmethermostate sind standardmäßig mit einer Kühlschlange ausgestattet.
Heizleistung 2,6 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 200 °C
TFT-Farbdisplay, Auflösung von 0,01 °C
Controller mit fünf Programmen und 150 Segmenten
Grafische Darstellung der Temperaturprofile
Rampenfunktion und Zeitschaltuhr
Maximale Pumpenleistung:
Alle Modelle: 22 l/min, 0,55 bar
Lieferumfang: Wird mit Edelstahlbad und Kühlschlange geliefert. Das Modell E4 S umfasst eine Badabdeckung und Pumpenanschlüsse mit Kunststoffnippeln (13 mm Durchmesser), die Modelle E4 G werden standardmäßig mit einer Badabdeckung und einem Pumpenumwälzungsset mit M16×1-Gewinde für externe Anwendungen geliefert. Außerdem ist eine Vielzahl optionaler Module sowie Zubehör (z. B. Badabdeckungen) erhältlich. Einzelheiten hierzu erhalten Sie auf Anfrage.