Eintauchthermostate mit Kurztext-Menüsteuerung für eine benutzerfreundliche Bedienung. Verschiedene Schnittstellenmodule sind als optionales Zubehör erhältlich. Die ECO Eintauchthermostate können dank der standardmäßig im Lieferumfang enthaltenen Schraubzwinge mit Bädern sämtlicher Hersteller verwendet werden.
- Variopumpe mit sechs einstellbaren Stufen
- Förderstromaufteilung zur Steuerung der Förderleistung zwischen interner und externer Umwälzung
- Simultane Anzeige der Soll- und Isttemperatur
- Übertemperatur-Einstellung über das Menü
- USB-Schnittstelle serienmäßig
Silver-Steuereinheit: Das Silver-Modell mit einer Heizleistung von 2 kW eignet sich ideal für Temperieraufgaben bis 200 °C. Die Einheit verfügt über ein monochromes LCD-Display.
LCD-Anzeige, Auflösung der Anzeige 0,01 °C
Programmgeber mit einem Programm und 20 Segmenten
Gold-Steuereinheit: Der Thermostat verfügt über einen umfangreichen Programmgeber und ist im Vergleich zu den Silver Steuereinheiten fortschrittlicher.
Heizleistung 2,6 kW, Arbeitstemperaturbereich von 20 bis 200 °C
TFT-Farbdisplay, Auflösung von 0,01 °C
Controller mit fünf Programmen und 150 Temperatur-Zeit-Segmenten
Grafische Darstellung der Temperaturprofile
Rampenfunktion und Zeitschaltuhr
Maximale Pumpenleistung:
Beide Modelle: 22 l/min, 0,55 bar
Lieferumfang: Wird mit einer Schraubzwinge zur Befestigung des Thermostats an einen beliebigen Tank geliefert. Es ist ein umfassendes Sortiment an Zubehör verfügbar, darunter Bäder und Kühlschlangen.