Lumitester™ Smart
Lieferant: HyServe
SCIL61234EA 2040 EUR
SCIL61234
Lumitester™ Smart
Der Lumitester™ Smart bietet Messungen mit hoher Empfindlichkeit und die Möglichkeit zur drahtlosen Verbindung.
  • Einfach zu bedienen, Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden
  • App zur kontinuierlichen Überwachung verschiedener Daten
  • Zentralisierte Daten an mehreren Standorten mit Cloud-Datenverwaltung
Zusammen mit dem LuciPac Pen ist der Lumitester™ Smart ein schnelles und einfaches Testsystem für die Hygienekontrolle in zehn Sekunden.
Der LuciPac™ Pen bietet den Vorteil, dass er nicht nur ATP, sondern auch AMP bestimmt. AMP ist ein Abbauproukt von ATP und ist in Lebensmittelrückständen und anderen biologischen Verunreinigungen zu finden. Das Kit wird für Anwendungen empfohlen, bei welchen der Anwender mobil sein muss und ein schnelles und anwenderfreundliches Hilfsmittel für die Hygieneüberwachung benötigt.
Es handelt sich hierbei um ein neues Hygienemonitoring-System auf Grundlage der Luciferase-Reaktion. Das System umfasst den LuciPac™ A3 Surface für Oberflächen, den LuciPac™ A3 Water für Flüssigkeiten und den Lumitester™ Smart. Der Lumitester™ Smart ersetzt den Lumitester™ PD-30, der nicht mehr hergestellt wird. Der Lumitester™ Smart verfügt über Bluetooth und kann Daten auf Ihr Smartphone oder Tablet oder über ein Kabel auf Ihren PC übertragen. Es gibt auch eine Cloud-App zum Speichern und Visualisieren der Daten. Der LuciPac™ A3 misst ATP+ADP+AMP, während andere luciferase-basierte Hygienemessungen nur ATP bestimmen. Durch Enzyme und Erhitzen wird ATP zu ADP und AMP abgebaut.
Lieferumfang: Wird mit 2 AA-Alkalibatterien, Reinigungsbürste, USB-Kabel, Trageschlaufe und Kurzbedienungsanleitung geliefert.