Wi-Fi-Kamera mit guter Auflösung (bis zu 5 MP), CMOS-Sensor und Wi-Fi-Verbindung, empfohlen für grundlegende/generelle Anwendungen in Bildung und im Privatbereich. Arbeiten Sie in einem vollständig interaktiven, flexiblen und dynamischen digitalen Klassenzimmer und maximieren Sie die Effizienz von Lernprozessen.
- Ideal für interaktive, flexible und dynamische Lernprozesse
- Einfache, intuitive Bedienung mit leistungsstarker Software
- Universelle Anbindung an jede Mikroskopmarke
- Direkter Okular- und Trino-Anschlussport
- Bis zu 5 MP Bilder
- Wi-Fi-Schnittstelle
- Direkter Wi-Fi-Anschluss (es wird kein Router benötigt)
- Bild- und Videoaufnahmefunktion während der Verwendung im Wi-Fi-Modus
- Zuverlässige Farbtreue
- C-Mount-Projektionsobjektiv und Ringe im Lieferumfang enthalten
Sofort an jedem Mikroskop einsatzbereit, mit direkter Okular-Tubus-Verbindung dank dem im Lieferumfang enthaltenen C-Mount-Projektionsobjektiv und den Ringen. Kann auch mit jedem Trinokular-Tubus anderer Marken verwendet werden, die das C-Mount-Projektionsobjektiv oder das zusätzlich fokussierbare C-Mount-Adapter unterstützen.
Bestellinformation: Software zum kostenlosen Herunterladen (Windows, Mac OS oder Linux) steht Ihnen jederzeit mit den neuesten Updates zur Verfügung.