Probenlöffel gebogen, langer Griff, Einweg Bio
Lieferant: Bürkle
LaboPlast Bio
331-0339EA 24.9 EUR
331-0339 331-0340
Probenlöffel gebogen, langer Griff, Einweg Bio
Löffel
Der Löffel mit gebogener Löffelschale ist für unterschiedlichste Medien geeignet, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten. Mit der abgewinkelten Löffelform lassen sich auch die Ecken eines Gebindes gut erreichen. Der langstielige Kunststofflöffel ermöglicht eine gute Restentleerung größerer Behälter und gelangt auch an schwer zugängliche Orte, z.B. enghalsige Kanister.
  • Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert, Einweg
  • Mit gebogener Löffelform
  • Grifflänge 300 mm
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-und FDA-Richtlinien
Der Probenlöffel kann im pharmazeutischen und chemischen Bereich sowie den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik verwendet werden.