VWR® Analysewaagen, Premium Serie
Lieferant: Avantor
VWR®
611-4793EA 1450 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Analysewaagen, Premium Serie
Waagen
Eine Auswahl von acht Premium-Waagen mit hoher Mess- und Wiederholgenauigkeit, kombiniert mit einem widerstandsfähigen LED-Touchscreen für Standard-Anwendungen in Labor, Industrie und didaktischen Umgebungen.
  • Hochgenaue Ergebnisse (High-End-Wiegetechnologie)
  • Schnelle Stabilisierungszeiten
  • Leicht zu reinigen mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Bedienfeld mit hoher Auflösung, Touchscreen-Funktionalität und acht Sprachoptionen
  • Überlastungsschutz
  • Zukunftssichere USB-Typ-C-Schnittstelle
  • Unterboden wiegen
  • Datenübertragung als Tabelle, Text und Ascii-Protokolle
  • Sechs integrierte Anwendungen mit GLP / GMP-kompatibler Datenausgabe: Wiegen und Dosieren, Zählen, prozentuales Wiegen, Dichtebestimmung, Umrechnung von Masseneinheiten und Wiegen von Tieren
Diese hochwertigen Waagen haben ein Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT) mit einer exzellenten Chemikalienbeständigkeit. Das Bedienfeld besteht aus Glas. Alle analytischen Modelle (PBA) verfügen über einen Windschutz aus Glas und bieten einen bequemem Zugriff auf die Waagschale. Durch die spezielle Beschichtung des Windschutzes werden Wägefehler minimiert, die durch elektrostatisch geladene Proben verursacht werden. Die Waagschale besteht aus Edelstahl.
Modelle mit interner 'One-Touch-Kalibrierung' sind im Modellnamen mit I gekennzeichnet.
FC Modelle haben ein Werkskalibrierzertifikat.
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1