N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
D5143-25GEA 525 EUR
D5143-25G
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, (4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt)
Formel: CH₁₆N₂
Molekulargewicht: 254,28 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C (dec,)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042025
CAS-Nummer: 142439-89-2
ADR: 6.1,3