Hämatoxylin (Harris), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: HydroxybrasilinNaturschwarz 1
HHS16-500MLEA 66.3 EUR
HHS16-500ML
Hämatoxylin (Harris), Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molekulargewicht: 302,28 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo